Print…
Benzyl Isopropenyl Ether ≥97.0% (por GC) agente protetor de hidroxila
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Benzyloxy-1-propene, Isopropenyl Benzyl Ether
B1257-1ML B1257-5ML
TCIAB1257-1MLEA 89 EUR
TCIAB1257-1ML TCIAB1257-5ML
Benzyl Isopropenyl Ether ≥97.0% (por GC) agente protetor de hidroxila
Benzyl isopropenyl ether
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Ponto de ebulição: 192°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059913
Número CAS: 32783-20-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=981d49529e3133dcc2b068e6a0854c609bc50e1b&vid=981d49529e3133dcc2b068e6a0854c609bc50e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %