Print…
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
B1254-25ML B1254-5ML
TCIAB1254-25MLEA 178 EUR
TCIAB1254-25ML TCIAB1254-5ML
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
1-Butyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₈H₁₅NO
Peso Molecular: 141.21 g/mol
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD00020876
Número CAS: 3470-98-2
EINECS: 222-437-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %