Print…
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)zinc complex ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação) para eletrônica orgânica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: BTBA-BDTD Zn Complex
B1221-25G B1221-5G
TCIAB1221-25GEA 455 EUR
TCIAB1221-25G TCIAB1221-5G
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)zinc complex ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação) para eletrônica orgânica
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)zinc complex
Fórmula: C₃₈H₇₂N₂S₁₀Zn
Peso Molecular: 942.99 g/mol
Número MDL : MFCD00060267
Número CAS: 68449-38-7
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 177.0 deg-C