Print…
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-5-chloroquinolin-8-ol
B1190-5G B1190-1G
TCIAB1190-5GEA 163 EUR
TCIAB1190-5G TCIAB1190-1G
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClNO
Número MDL : MFCD00044601
Número CAS: 7640-33-7
EINECS: 231-574-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=786f62b90e64f1a14b136753b410f4641557760b&vid=786f62b90e64f1a14b136753b410f4641557760b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency