Print…
Boc-L-isoleucine, hemi-hidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-L-isoleucine, Boc-Ile-OH
B1186-25G B1186-5G
TCIAB1186-25GEA 52 EUR
TCIAB1186-25G TCIAB1186-5G
Boc-L-isoleucine, hemi-hidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
Boc-L-isoleucine
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄·½H₂O
Peso Molecular: 240.30 g/mol
Número MDL : MFCD00038324
Número CAS: 13139-16-7
EINECS: 236-074-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0% (calcd.on anh.substance)
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.4 to +3.0 deg (C=2, AcOH)
Solubility in Methanol almost transparency