Print…
N-Boc-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Alpha-t-Boc-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, BOC-L-Alanine, Boc-Ala-OH
B1184-25G B1184-5G
TCIAB1184-25GEA 38 EUR
TCIAB1184-25G TCIAB1184-5G
N-Boc-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Boc-L-alanine
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00037225
Número CAS: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=2, AcOH)