Print…
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1149-100MG B1149-50MG
TCIAB1149-100MGEA 190 EUR
TCIAB1149-100MG TCIAB1149-50MG
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide
Fórmula: C₁₇H₁₁N₃O₂
Ponto de Fusão: 247°C
Número MDL : MFCD00042767
Número CAS: 27030-97-3
EINECS: 248-173-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %