Print…
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1145-25ML B1145-500ML B1145-100ML
TCIAB1145-25MLEA 18 EUR
TCIAB1145-25ML TCIAB1145-500ML TCIAB1145-100ML
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde ≥96.0% (por GC)
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Fórmula: C₁₂H₂₀O
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00047655
Número CAS: 80-54-6
EINECS: 201-289-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %