Print…
Lawesson's reagent ≥95.0% (por análise titulométrica) reagente sulfurante
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
B1133-25G B1133-250G
TCIAB1133-25GEA 25 EUR
TCIAB1133-25G TCIAB1133-250G
Lawesson's reagent ≥95.0% (por análise titulométrica) reagente sulfurante
Lawesson's reagent
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
Peso Molecular: 404.45 g/mol
Número MDL : MFCD00005171
Número CAS: 19172-47-5
EINECS: 242-855-4
Merck Index: 14,05391
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %