Print…
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bismuthiol II, 5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione Potassium Salt
B1124-25G B1124-5G
TCIAB1124-25GEA 109 EUR
TCIAB1124-25G TCIAB1124-5G
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt
Fórmula: C₈H₅KN₂S₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014092
Número CAS: 6336-51-2
EINECS: 228-718-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 8.0 %