Bansyl chloride 10% em hexano
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
B1122-1ML
B1122-5ML
TCIAB1122-1MLEA
31
EUR
TCIAB1122-1ML
TCIAB1122-5ML
Bansyl chloride 10% em hexano
Bansyl chloride
Fórmula:
C₁₈H₂₄ClNO₂S |
Número MDL :
MFCD00059134 Número CAS: 43040-76-2 UN: 2924 ADR: 3,II |
Appearance | Light yellow to Yellow clear liquid |
Concentration (Argentmetric Titration) | 10.0 to 12.0 w/w% |