Print…
(-)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (-)-N-Benzyl-cis-2-hydroxymethylcyclohexylamine
B1118-1G B1118-5G
TCIAB1118-1GEA 73 EUR
TCIAB1118-1G TCIAB1118-5G
(-)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
(-)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol
Fórmula: C₁₄H₂₁NO
Número MDL : MFCD00151396
Número CAS: 71581-93-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1, MeOH)