Print…
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)cyclohexanone ≥85.0% (por HPLC) umedecido com cerca de 30% de água (peso unitário em base seca) pesquisa para material fotossensível
Fornecedor: TCI
Atenção
B1110-25G B1110-5G
TCIAB1110-25GEA 158 EUR
TCIAB1110-25G TCIAB1110-5G
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)cyclohexanone ≥85.0% (por HPLC) umedecido com cerca de 30% de água (peso unitário em base seca) pesquisa para material fotossensível
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)cyclohexanone
Fórmula: C₂₀H₁₆N₆O
Número MDL : MFCD00059878
Número CAS: 20237-98-3
EINECS: 243-625-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%