4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,1'-(Methylenebis(4,1-phenylene))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
B1109-25G
B1109-500G
B1109-100G
TCIAB1109-25GEA
16
EUR
TCIAB1109-25G
TCIAB1109-500G
TCIAB1109-100G
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane ≥96.0% (por GC)
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane
Fórmula:
C₂₁H₁₄N₂O₄ Peso Molecular: 358.35 g/mol |
Número MDL :
MFCD00005507 Número CAS: 13676-54-5 EINECS: 237-163-4 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 157.0 to 160.0 deg-C |