Print…
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, Hexahydro-p-xylylenediamine, 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
B1083-25G B1083-5G
TCIAB1083-25GEA 160 EUR
TCIAB1083-25G TCIAB1083-5G
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.25 g/mol
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00039463
Número CAS: 2549-93-1
EINECS: 219-840-6
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc48b1478cd4f81875566e4972bcf1a344387d6&vid=ecc48b1478cd4f81875566e4972bcf1a344387d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %