Print…
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
B1081-1G B1081-100MG
TCIAB1081-1GEA 105 EUR
TCIAB1081-1G TCIAB1081-100MG
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Fórmula: C₁₅H₁₇BrN₄O
Número MDL : MFCD00006255
Número CAS: 14337-53-2
EINECS: 238-286-6
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %