Print…
Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W218707-1KG-K W218707-9KG-K
SIALW218707-1KG-KEA 83.2 EUR
SIALW218707-1KG-K SIALW218707-9KG-K
Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl butyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Número MDL : MFCD00027134
Número CAS: 539-90-2
EINECS: 208-729-8