Print…
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene ≥99.0% (por GC) soluto para contagem de cintilação líquida
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
B1024-5G B1024-25G
TCIAB1024-5GEA 50 EUR
TCIAB1024-5G TCIAB1024-25G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene ≥99.0% (por GC) soluto para contagem de cintilação líquida
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Fórmula: C₂₄H₂₂
Número MDL : MFCD00008529
Número CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8044becd6b1aef158e9b288eead7d708e5c9752e&vid=8044becd6b1aef158e9b288eead7d708e5c9752e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 181.0 deg-C