Print…
Bansyl chloride ≥98.0% (por HPLC) agente protetor N, para pesquisa de peptídeos
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-(Dibutylamino)naphthalene-1-sulphonyl Chloride
B0994-1G B0994-5G
TCIAB0994-1GEA 452 EUR
TCIAB0994-1G TCIAB0994-5G
Bansyl chloride ≥98.0% (por HPLC) agente protetor N, para pesquisa de peptídeos
Bansyl chloride
Fórmula: C₁₈H₂₄ClNO₂S
Peso Molecular: 353.91 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059134
Número CAS: 43040-76-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %