Print…
Methyl benzimidate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação) para modificação de proteínas
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzimidic Acid Methyl Ester Hydrochloride
B0993-1G B0993-5G
TCIAB0993-1GEA 35 EUR
TCIAB0993-1G TCIAB0993-5G
Methyl benzimidate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação) para modificação de proteínas
Methyl benzimidate hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012575
Número CAS: 5873-90-5
EINECS: 227-537-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency