Print…
Benzyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0992-25ML B0992-5ML
TCIAB0992-25MLEA 115 EUR
TCIAB0992-25ML TCIAB0992-5ML
Benzyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Benzyl methyl sulphide
Fórmula: C₈H₁₀S
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00008563
Número CAS: 766-92-7
EINECS: 212-174-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %