Print…
Boc-ON ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0988-25G B0988-5G
TCIAB0988-25GEA 93 EUR
TCIAB0988-25G TCIAB0988-5G
Boc-ON ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Boc-ON
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001863
Número CAS: 58632-95-4
EINECS: 261-370-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C