Print…
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0938-25G B0938-5G
TCIAB0938-25GEA 335 EUR
TCIAB0938-25G TCIAB0938-5G
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (por GC)
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 167°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059008
Número CAS: 3817-11-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %