Print…
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether
B0929-25ML B0929-500ML
TCIAB0929-25MLEA 52 EUR
TCIAB0929-25ML TCIAB0929-500ML
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-chlorobutyl)ether
Fórmula: C₈H₁₆Cl₂O
Peso Molecular: 199.12 g/mol
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00019006
Número CAS: 6334-96-9
EINECS: 228-713-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %