Print…
O-Benzyl-L-serine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B0861-1G B0861-5G
TCIAB0861-1GEA 21 EUR
TCIAB0861-1G TCIAB0861-5G
O-Benzyl-L-serine ≥99.0% (por análise titulométrica)
O-Benzyl-L-serine
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Número MDL : MFCD00065937
Número CAS: 4726-96-9
EINECS: 225-220-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f31ff3f05aa457eedfd616f41a116b1a76fada6&vid=c416fc10e02cf014419c47e23d195a364eceaff4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.5 to +8.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency