Print…
Vinyl butyrate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Butyric Acid Vinyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
B0765-25ML B0765-500ML B0765-100ML
TCIAB0765-25MLEA 21 EUR
TCIAB0765-25ML TCIAB0765-500ML TCIAB0765-100ML
Vinyl butyrate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Vinyl butyrate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00059410
Número CAS: 123-20-6
EINECS: 204-609-4
UN: 2838
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&vid=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %