Print…
Amyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyric Acid Amyl Ester, Pentyl Butyrate
B0755-25ML B0755-500ML
TCIAB0755-25MLEA 16 EUR
TCIAB0755-25ML TCIAB0755-500ML
Amyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Amyl butyrate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00048850
Número CAS: 540-18-1
EINECS: 208-739-2
UN: 2620
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00604
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %