Print…
Tetrabutyl orthotitanate tetramer
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyl Titanate Tetramer, Tetrabutoxy Titan Tetramer, Tetrabutyl Titanate Tetramer, Titanium Butoxide Tetramer
B0743-25G B0743-100G
TCIAB0743-25GEA 23 EUR
TCIAB0743-25G TCIAB0743-100G
Tetrabutyl orthotitanate tetramer
Tetrabutyl orthotitanate tetramer
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Peso Molecular: 970.62 g/mol
Ponto de Inflamação: 50°C
Número MDL : MFCD00070567
Número CAS: 70799-68-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Ignition residue 31.3 to 33.6 % (as TiO2)