Print…

4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 4,4'-(Butane-1,1-diyl)bis(2-(tert-butyl)-5-methylphenol)

B0724-25G B0724-500G
TCIAB0724-25GEA 16 EUR
TCIAB0724-25G TCIAB0724-500G
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) ≥97.0% (por GC)
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol)
Fórmula: C₂₆H₃₈O₂
Peso Molecular: 382.59 g/mol
Número MDL : MFCD00026289
Número CAS: 85-60-9
EINECS: 201-618-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9814edef4390ebb8b4d26ec5070253de68395237&vid=9814edef4390ebb8b4d26ec5070253de68395237&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR