Print…
Butylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0710-25G B0710-500G
TCIAB0710-25GEA 17 EUR
TCIAB0710-25G TCIAB0710-500G
Butylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Butylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₁N
Número MDL : MFCD00043791
Número CAS: 3858-78-4
EINECS: 223-369-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency