Print…
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0684-25G B0684-500G
TCIAB0684-25GEA 16 EUR
TCIAB0684-25G TCIAB0684-500G
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₀O₈
Número MDL : MFCD00070496
Número CAS: 4534-68-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency