Print…
2-Bromohexanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0601-25G B0601-500G
TCIAB0601-25GEA 22 EUR
TCIAB0601-25G TCIAB0601-500G
2-Bromohexanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromohexanoic acid
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Número MDL : MFCD00004218
Número CAS: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01415
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %