Print…
Sodium-2-bromoethanesulphonate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0589-25G B0589-500G
TCIAB0589-25GEA 41 EUR
TCIAB0589-25G TCIAB0589-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Fórmula: C₂H₅BrO₃S
Número MDL : MFCD00007530
Número CAS: 4263-52-9
EINECS: 224-244-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency