Print…
Triphenyl borate ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phenyl Borate, Boric Acid Triphenyl Ester
B0524-25G B0524-500G
TCIAB0524-25GEA 80 EUR
TCIAB0524-25G TCIAB0524-500G
Triphenyl borate ≥96.0% (por análise titulométrica)
Triphenyl borate
Fórmula: C₁₈H₁₅BO₃
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059011
Número CAS: 1095-03-0
EINECS: 214-137-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd. on exclusive of Boric Acid.)
Boric acid max. 2.0 %