Tri-o-tolyl borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B0519-25ML
B0519-5ML
TCIAB0519-25MLEA
299
EUR
TCIAB0519-25ML
TCIAB0519-5ML
Tri-o-tolyl borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tri-o-tolyl borate
Fórmula:
C₂₁H₂₁BO₃ Ponto de ebulição: 386°C Ponto de Inflamação: 174°C |
Número MDL :
MFCD00059311 Número CAS: 2665-12-5 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |