Print…
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥97.0% (por análise titulométrica) para determinação de CN, vitamina B12, etc
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3-Dimethyl-1,1-diphenyl-1H,1H-[4,4-bipyrazole]-5,5(4H,4H)-dione, 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-4,4'-bi(5-pyrazolone), Bispyrazolone
B0508-25G B0508-250G
TCIAB0508-25GEA 53 EUR
TCIAB0508-25G TCIAB0508-250G
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥97.0% (por análise titulométrica) para determinação de CN, vitamina B12, etc
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Fórmula: C₂₀H₁₈N₄O₂
Peso Molecular: 346.39 g/mol
Número MDL : MFCD00020765
Número CAS: 7477-67-0
EINECS: 231-282-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Suitability for cyan-analysis to pass test