Print…
Bindschedler's Green Leuco Base ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bis(4-dimethylaminophenyl)amine, Leuco Bindschedler's Green, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminodiphenylamine
B0482-1G B0482-5G
TCIAB0482-1GEA 168 EUR
TCIAB0482-1G TCIAB0482-5G
Bindschedler's Green Leuco Base ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Bindschedler's green leuco base
Fórmula: C₁₆H₂₁N₃
Peso Molecular: 255.37 g/mol
Número MDL : MFCD00059291
Número CAS: 637-31-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C