Print…
Leuco malachite green ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
B0419-1G B0419-25G
TCIAB0419-1GEA 24 EUR
TCIAB0419-1G TCIAB0419-25G
Leuco malachite green ≥98.0% (por análise titulométrica)
Leuco malachite green
Fórmula: C₂₃H₂₆N₂
Número MDL : MFCD00008315
Número CAS: 129-73-7
EINECS: 204-961-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency