Print…
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Benzidinedisulphonic Acid, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonic acid(contains 30% Water at maximum)
B0395-25G B0395-500G
TCIAB0395-25GEA 16 EUR
TCIAB0395-25G TCIAB0395-500G
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (por análise titulométrica)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O
Número MDL : MFCD00041885
Número CAS: 117-61-3
EINECS: 204-200-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 70.0 %
Water max. 30.0 %