Print…
Benzoylthiocholine iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B0307-1G B0307-25G B0307-5G
TCIAB0307-1GEA 83 EUR
TCIAB0307-1G TCIAB0307-25G TCIAB0307-5G
Benzoylthiocholine iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Benzoylthiocholine iodide
Fórmula: C₁₂H₁₈INOS
Número MDL : MFCD00059970
Número CAS: 10561-14-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency