Print…
2-Naphthyl phenyl ketone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Benzoylnaphthalene
B0301-25G B0301-5G
TCIAB0301-25GEA 317 EUR
TCIAB0301-25G TCIAB0301-5G
2-Naphthyl phenyl ketone ≥98.0% (por GC)
2-Naphthyl phenyl ketone
Fórmula: C₁₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 225°C
Número MDL : MFCD00004106
Número CAS: 644-13-3
EINECS: 211-410-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency