Print…
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Diphenyl-1-(p-diphenylyl)formazan
B0277-1G B0277-100MG
TCIAB0277-1GEA 175 EUR
TCIAB0277-1G TCIAB0277-100MG
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan ≥95.0% (por HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan
Fórmula: C₂₅H₂₀N₄
Número MDL : MFCD00059680
Número CAS: 21520-85-4
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%