Print…
L-serine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Ser-OMe.HCl
B0267-25G B0267-5G
TCIAB0267-25GEA 76 EUR
TCIAB0267-25G TCIAB0267-5G
L-serine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-serine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00063680
Número CAS: 5680-80-8
EINECS: 227-140-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=844e4213c6a45d7e9d360c50be89a36b92120548&vid=844e4213c6a45d7e9d360c50be89a36b92120548&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +5.0 deg (C=5,MeOH)
Solubility in Water almost transparency