Print…
Benzyl butyl ether ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0239-25G B0239-5G
TCIAB0239-25GEA 129 EUR
TCIAB0239-25G TCIAB0239-5G
Benzyl butyl ether ≥95.0% (por GC)
Benzyl butyl ether
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00039954
Número CAS: 588-67-0
EINECS: 209-626-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %