Print…
Borato de trimetilo 63 - 65% em metanol
Fornecedor: TCI
Perigo
B0226-25ML B0226-500ML
TCIAB0226-25MLEA 18 EUR
TCIAB0226-25ML TCIAB0226-500ML
Borato de trimetilo 63 - 65% em metanol
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de Inflamação: –1°C
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed6ff293677a77464c3e1f1bd5809cd7e56decf3&vid=464e3c84f87ea9f375767d42bf163d71aa668b4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 63.0 to 65.0 w/w%