Print…
Benzoyl leuco methylene blue ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (3,7-Bis(dimethylamino)-10H-phenothiazin-10-yl)(phenyl)methanone
B0207-1G B0207-25G
TCIAB0207-1GEA 16 EUR
TCIAB0207-1G TCIAB0207-25G
Benzoyl leuco methylene blue ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzoyl leuco methylene blue
Fórmula: C₂₃H₂₃N₃OS
Número MDL : MFCD00059153
Número CAS: 1249-97-4
EINECS: 215-005-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity