Print…
Benzoyl-DL-leucine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B0206-10G B0206-25G
TCIAB0206-10GEA 26 EUR
TCIAB0206-10G TCIAB0206-25G
Benzoyl-DL-leucine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzoyl-DL-leucine
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD00038295
Número CAS: 17966-67-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C