Benzoyl-L-histidine monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B0204-1G
B0204-100MG
TCIAB0204-1GEA
32
EUR
TCIAB0204-1G
TCIAB0204-100MG
Benzoyl-L-histidine monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzoyl-L-histidine monohydrate
Fórmula:
C₁₃H₁₃N₃O₃ |
Número MDL :
MFCD00037850 Número CAS: 5354-94-9 EINECS: 226-332-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | -46.0 to -48.0 deg (C=2, 0.5mol/L HCl) |
Solubility in 0.5mol/L Hydrochloric acid | almost transparency |