Print…
2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Butyric acid 2-ethylhexyl ester, Butyric acid octyl ester
B0130-25ML B0130-500ML
TCIAB0130-25MLEA 32 EUR
TCIAB0130-25ML TCIAB0130-500ML
2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl butyrate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 237°C
Número MDL : MFCD00059428
Número CAS: 25415-84-3
EINECS: 246-959-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %