Print…
3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
B0128-25G B0128-5G
TCIAB0128-25GEA 725 EUR
TCIAB0128-25G TCIAB0128-5G
3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (por GC)
3-Buten-2-ylacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD00026202
Número CAS: 6737-11-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %